Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Chromatography Column
Codice prodotto. 11877413
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
500 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
11 mm
19 mm
22 mm
Capacità della colonna:
25 mL
45 mL
80 mL
120 mL
200 mL
Include:
PTFE stopcock assembly
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11877413
Marca: DWK Life Sciences 1780022500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Leak proof fit with all PTFE stopcock
  • Reinforced top
  • Tooled lower end
  • O-ring added
  • Liquid tight seal over 0 to 100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0 to 100°C
Diametro (sistema metrico) interno 22 mm
Tipo Chromatography Column
Capacità della colonna 200 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Glass
Include PTFE stopcock assembly