Learn More
DWK Life Sciences Provette in vetro monouso KIMAX™
Descrizione
Provette di vetro per numerose applicazioni e procedure di lavaggio cellulare. Le provette in vetro monouso Kimble™ KIMAX™ sono realizzate in vetro borosilicato con coefficiente di espansione 51 che offre un'eccellente resistenza chimica contro la lisciviazione del sodio, fattore comune nei prodotti realizzati in vetro a calce sodata.
- These premium quality tubes feature sturdy, uniform bottoms and consistent lengths
- The 10 x 75 and 12 x 75mm sizes are suitable for cell washing procedures
- Tubes are packed in convenient trays for ease of use on bench tops and in drawers
- The 6 x 50mm size is often referred to as a “Durham tube”
- Trays are shrink-wrapped in plastic film, with tubes remaining in constant alignment for protection against in-transit breakage and contamination
- No marking spot
- Designed from ASTM Specification E890
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Order Info
Le provette sono confezionate in pratici vassoi per facilitarne l'uso sui banchi di lavoro e nei cassetti. I vassoi sono avvolti in pellicola di plastica termoretratta con le provette che rimangono in allineamento costante per proteggerle da rotture e contaminazioni durante il trasporto. Le provette vengono fornite in confezioni da 1000 ad eccezione di 14-957-96J e 14-957-96K, che vengono fornite in confezioni da 500.
Compliance
Conformità ai requisiti per il vetro della specifica ASTM E438, tipo I, classe B
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP tipo I, ASTM E 438 tipo I, Classe B |
| Capacità (sistema metrico) | 15 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con | Eccellente resistenza chimica contro la lisciviazione del sodio |
| Tipo di etichetta | Nessuno |
| Imballaggio | Vassoio |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Vedi altri risultati |