Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Codice prodotto. 11730654
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
12 paia
60 paia
Pezzo
pezzi 120
Codice prodotto. 11730654
Marca: KleenGuard™ 94445
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
DPI con protezione di categoria 3 e resistenza all'abrasione di livello 4. AQL 0,65 e privi di lattice, con punte delle dita goffrate a losanghe. Fodera floccata per una calzata comoda e un alto grado di comfort nell'uso prolungato.
  • DPI con protezione di categoria 3 e resistenza all'abrasione di livello 4
  • Fodera floccata per una calzata comoda e un alto grado di comfort nell'uso prolungato
  • Presa eccellente sull’asciutto e sul bagnato – buona presa per applicazioni leggermente oleose (migliore protezione)
  • Presa eccellente sull’asciutto e sul bagnato – minore probabilità di perdere la presa nella movimentazione di materiali per una maggiore produttività
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Certifications/Compliance (Europe) CE 0120, EN 374-3
Chlorinated No
Colore Verde
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 15.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Product Type Nitrile Gloves
Size Small
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLNOP
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) Acidi, basi, solventi e sostanze caustiche
Grip Design Rough
Materiale rivestimento interno Cotton Flock
Rivestimento interno Cotone floccato
Modello 94445
Serie KleenGuard™ G80
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm