Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Codice prodotto. 11780654
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
12 paia
60 paia
Pezzo
pezzi 120
Codice prodotto. 11780654
Marca: KleenGuard™ 94449
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
DPI con protezione di categoria 3 e resistenza all'abrasione di livello 4. AQL 0,65 e privi di lattice, con punte delle dita goffrate a losanghe. Fodera floccata per una calzata comoda e un alto grado di comfort nell'uso prolungato.
  • Hand specific latex-free gloves protect hands against chemical or mechanical hazards
  • Diamond embossed fingertips offer enhanced wet and dry grip
  • Flock-lined for easy donning and extra comfort in extended use
  • Improved AQL of 0.65 versus 1.5, resulting in fewer pinholes
  • Modified Nitrile formulation for more durability and enhanced chemical resistance.
  • Now available in 5 bulk-packed poly bags versus individually wrapped pairs
  • Ideal for: providing PPE category 3 protection, level 4 abrasion resistance and durability in manufacturing, transport, construction, agriculture cleaning and janitorial work, when handling chemicals, oils, grease, acids, caustics or solvents
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Certifications/Compliance (Europe) CE 0120
Chlorinated No
Colore Green
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 15.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Product Type Nitrile Gloves
Size 2X-Large
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLNOP
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) Acids, bases, Solvents and Caustics
Grip Design Rough
Materiale rivestimento interno Cotton Flock
Rivestimento interno Lined
Modello 94449
Serie KleenGuard™ G80
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm