Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A5 Sterile Cleanroom Boots, Ties
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Usa il codice promo "21641" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I copristivali Kimtech™ A5 sterili migliorano la sicurezza e il comfort dell'utilizzatore e garantiscono pulizia e una protezione eccellente in caso di necessità. La tecnica per indossare l'indumento in modo asettico permette di risparmiare tempo riducendo il rischio di contaminazione. I copristivali sono idonei per l'uso in camere bianche sterili EU GMP ISO 5 Grado A.I copristivali sono dotati di suola vinilica antiscivolo e di due lacci extra lunghi per una calzata più sicura. Grazie all'apertura elasticizzata e al confezionamento a rovescio, sono semplici, veloci e sicuri da indossare.I copristivali per camera bianca sterile sono realizzati in materiale SMS ad alte prestazioni simile al tessuto. Questo materiale a basso rilascio di fibre è provvisto di triple cuciture e orlature estremamente resistenti ed è conforme alla prova del tamburo di Helmke Categoria I. I copristivali irradiati con raggi gamma vantano anche un'eccellente filtrazione batterica e sono disponibili nella taglia S o unica.I copristivali offrono una calzata comoda e sicura e sono confezionati a coppie sottovuoto a ulteriore garanzia di sterilità. Questo imballaggio efficiente ed ecologico è studiato anche per occupare meno spazio, in modo da poter riporre più prodotti nello spazio adibito alla conservazione degli indumenti.Taglie disponibili/Codici:S - 12922Taglia unica - 88808 1 x 200 copristivali, colore bianco, taglia S (totale 200)
- Conformità garantita:- DPI Cat I secondo normativa UE 2016/425- Certificato di conformità per lotto disponibile online- Certificato di sterilità per lotto disponibile online.
- Adatti all'uso in ambienti e laboratori con camere bianche sterili EU GMP ISO 5 Classe A, forniti con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa.
- Con suola antiscivolo e tecnologia avanzata CLEAN-DON™ per essere indossati in modo semplice, veloce e asettico.
- Questi comodi copristivali sono disponibili nella taglia S o unica e sono realizzati in tessuto SMS traspirante a basso rilascio di fibre con una consistenza simile a tessuto.
- La protezione della contaminazione è garantita grazie al materiale con elevata garanzia di sterilità e triple cuciture e orlature estremamente resistenti.
- Confezionati a coppie sottovuoto e imballati in un doppio sacchetto salvaspazio.
Certifications
CE Marked, Category III, PPE
Specifica
Size | Small/Medium |
Materiale | SMS |
Latex Free | Yes |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Sterile |
Tipo di chiusura | Elastic Top with Ankle Ties |
Quantità confezione | 100 Pairs/Cs. |
Tipo di imballaggio | Triple Bagged, Vacuum Packed |
Product Type | Controlled Environments Boot Covers |
Vedi altri risultati |