Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech A8 Copriscarpe con trattamento antiscivolo
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15339470
Click to view available options
Size:
Small/Medium
Unica
X-Large/2X-Large
I copriscarpe Kimtech™ A8 di alta qualità offrono un'aderenza eccellente su una vasta gamma di superfici. Il rivestimento antiscivolo che ricopre l'intera scarpa riduce il rischio di lesioni. I copriscarpe sono realizzati in un materiale impermeabile altamente resistente.
  • Offrono un'aderenza eccellente su un'ampia gamma di superfici e riducono il rischio di ferite dovute a scivolamenti e cadute
  • I copriscarpe garantiscono conformità, sono progettati come DPI Cat I ai sensi della normativa UE 2016/425 e sono forniti con le informazioni tecniche di supporto
  • Protezioni per piedi e scarpe ideali per laboratori e camere bianche ISO 7
  • Questi comodi copriscarpe sono disponibili in un vasto assortimento di misure e realizzati in materiale impermeabile ultra resistente
  • Il rischio di scivolamenti e cadute viene notevolmente ridotto grazie al trattamento antiscivolo che riveste l'intera superficie del copriscarpe
Specifica
Size Unica
Materiale Tessuto non tessuto, polietilene, poliestere
Latex Free
Colore Bianco
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Tallone e punta elastici
Tipo di suola Massima aderenza, senza cuciture
Tipo di giuntura Seamless
Da utilizzare con (applicazione) Per ambienti di produzione puliti
Quantità confezione 300/Cs.
Tipo di imballaggio Double-bagged, 3 Bags of 100 Covers
Resistenza None
Product Type Controlled Environments Shoe Covers