Learn More
Kimtech™ Kimtech G3 Guanti ambidestri in nitrile bianco
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Conformità garantita: DPI di Categoria III ai sensi del Regolamento UE 2016/425, e come recepito e modificato nella legislazione del Regno Unito, EN ISO 374-1 Tipo B (KPT) Protezione da schizzi di sostanze chimiche, EN 374-4 Resistenza a degradazione da agenti chimici, EN ISO 374-5 Protezione da VIRUS e microrganismi. Certificato di analisi online
- Guanti in nitrile monouso leader del settore che offrono protezione, pulizia e qualità impareggiabili, forniti in una confezione idonea alla camera bianca che riduce al minimo i rifiuti
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da moltissimi agenti contaminanti, inclusi virus, microorganismi e schizzi di sostanze chimiche
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere
Order Info
In doppia busta con custodia, impilati piani per agevolare l'accesso al polsino.
Compliance
Testati in conformità con IEST-RP-CC005.2. Soddisfano gli standard AQL 1.5 di qualità accettabile.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN374-3:2003, IEST-RP-CC005 EN374-1:2003, AQL 1.5 / EN374-2, ISO16604, CE direttiva 89/686/CEE |
| Cleanroom Class | Class 1 (ISO 3) |
| Accelerator Free | Yes |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | Finitura antiscivolo |
| Finger Thickness (English) | 6.2 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Vedi altri risultati |