Learn More
Kimtech™ Kimtech G3 Guanti sterili in nitrile bianco specifici per mano
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17805365
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
8
8.5
9
10
Dimensione della confezione:
200 paia
Codice prodotto. 17805365
Marca: Kimtech™ 5689040
I guanti Kimtech™ G3 sterili in nitrile bianco offrono protezione per le camere bianche sterili da una vasta gamma di agenti contaminanti. Con finitura goffrata e composizione in nitrile delicata sulla pelle, i guanti sterili specifici per mano proteggono sia gli operatori che i processi.
Nitrile gloves feature a textured finish and provide enhanced sterile cleanroom protection for a wide range of contaminants in a Class 10/ISO 4 critical environment. Hand-specific pairs are appropriate for workers and technicians in medical device manufacturing, pharmaceuticals, or research labs.
  • Conformità garantita:- DPI Cat III secondo normativa UE 2016/425- EN ISO 374-1:2016 Tipo C (K) protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 resistenza a degradazione da agenti chimici- EN ISO 374-5:2016 protezione da VIRUS e microrganismi- ASTMD6978-05 protezione da spruzzi di agenti citotossici- Livello di garanzia di sterilità (SAL) 10-6- Certificato di analisi disponibile online- Certificato di sterilità disponibile online
  • L'efficiente struttura in nitrile bianco ecosostenibile è certificata con livello di garanzia della sterilità (SAL) di categoria 10-6. L'imballaggio pronto per la camera bianca riduce i rifiuti senza compromettere la sicurezza
  • Il materiale in nitrile bianco completamente sterilizzato è più resistente e sottile del lattice e garantisce livelli elevati e certificati di protezione dalla contaminazione di particelle, microrganismi, virus, sostanze citotossiche e schizzi di sostanze chimiche, con un basso livello di endotossine
  • I guanti sono specifici per mano, monouso, di colore bianco e con un elevato livello di igiene
  • I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
Order Info
Imballati e avvolti in polietilene per l'uso in camera sterile. Confezionato in camera sterile ISO - Classe 5. Disponibile certificato di analisi e di irradiazione.
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Yes
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Accelerator Free Yes
AQL 1.5
Colore Bianco
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Destra/sinistra (no ambidestri)
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 5.1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Powdered Powder Free
Product Type Cleanroom Gloves
Size 7
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 6 mil
Spessore (sistema metrico) 0.15 mm
Modello 56890
Serie Kimtech™ G3 Sterile
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm