Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ A40 Liquid and Particle Protection Aprons
315.49 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22916" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Apron
Descrizione
- White, disposable aprons
- Ties in the back
- Breathable, microporous film laminate
- Excellent liquid and particulate barrier
- Low in lint
Compliance
Meet NFPA™ 99 for Antistatic Materials and ASTM™ F1670 testing for penetration of blood and bodily fluids.
Specifica
Tipo | Apron |
Size | Universal |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Ties |
Da utilizzare con (applicazione) | Fiberglass manufacturing, tank cleaning, utilities, liquid handling, pressure washing, maintenance, general manufacturing |
Certificazione/Conformità | NFPA 99, ASTM F1670 |
Dimensioni (L x P) | 40 x 28 in. (101.6 x 71cm) |
Lunghezza (sistema imperiale) | 40 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 101.6cm |
Larghezza (sistema imperiale) | 28 in. |