Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 20mL Glass Screw-Thread Scintillation Vials
Codice prodotto. 11832943 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Foamed Polyethylene
Foil/Cork
Poly Seal Cone
Polyethylene Disc
Pulp-backed Foil
Materiale chiusura:
Polypropylene
Urea
Tipo di chiusura:
Attached Screw Cap
Tappo a vite
Dimensione chiusura:
22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11832943
Marca: DWK Life Sciences 7450420
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Manufactured from clear KG-33 borosilicate glass
Variety of cap materials and liners available.
Order Info
Vials are packaged in cellular trays having alpha-numeric coordinates for fast and easy identification. Trays are shrink wrapped to preserve cleanliness. Each tray contains 100 vials, five trays per case. Caps come in polyethylene bags of 100.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Pulp-backed Foil
Colore White
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 20 mL
Da utilizzare con (applicazione) Fast and easy identification
Tipo di imballaggio Cellular Trays
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.
Product Line Kimble
Volume (sistema metrico) totale 20 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Attached Screw Cap
Quantità 100 Cases (Vial), 100 Bag (Cap)
Certificazione/Conformità ASTM E438
Tipo Scintillation Vial
Dimensione chiusura 22 mm