Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Expansion Borosilicate Glass Melting Point Capillaries with Smaller I.D.
51 expansion borosilicate glass
321.00€ - 367.00€
Specifica
Product Type | Melting Point Capillary |
---|---|
Spessore (sistema metrico) parete | 0.25 mm |
Materiale | Borosilicate Glass |
Certificazione/Conformità | USP type I, ASTM E438 |
Diametro (sistema metrico) interno | 0.8 to 1.1 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema metrico) tubo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Lunghezza (sistema metrico) tubo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11873063
|
DWK Life Sciences
34502-99 |
Both ends open | 100 mm |
321.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11883063
|
DWK Life Sciences
34507-99 |
One end sealed | 90 mm |
367.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 06-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Made from 51 expansion borosilicate glass
- Approximate I.D., 0.8 to 1.1mm
- Thickness of wall, 0.25mm
- Packed in vials with 100 capillaries per vial
Compliance
Comply with U.S. Pharmacopeia XXI.
Specifica
Melting Point Capillary | |
Borosilicate Glass | |
0.8 to 1.1 mm |
0.25 mm | |
USP type I, ASTM E438 |