Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Vials with Attached Caps, 0.06in. Silicone Septa
Click to view available options
Colore:
Amber
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Descrizione
- Manufactured from amber 33 expansion borosilicate glass
- Open top white polypropylene closures attached
- Vials packaged in corrugated trays with partitions
- PTFE Thickness: 0.005 in.
- Silicone Rubber Thickness: 0.06 in.
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| Setto | PTFE/Silicone |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 5.4 dr. |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Screw Cap (Open-top) |
| Altezza (sistema metrico) | 57 mm |