Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Vials w/Attached PTFE-Faced/White Rubber Lined Closures
Codice prodotto. 11833003
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.8 mL
2 mL
4 mL
5.5 mL
20 mL
40 mL
Altezza (sistema metrico):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
95 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
28 mm
Volume (sistema imperiale):
0.5 dr.
1 dr.
1.49 dr.
10.82 dr.
5.4 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 200
pezzi 288
pezzi 72
Codice prodotto. 11833003
Marca: DWK Life Sciences 60911B1528
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Attached closed top black phenolic closures
  • Manufactured from amber 51 expansion borosilicate glass
  • Closures with PTFE-faced/white rubber liners or white rubber liners
  • Vials packaged in corrugated trays with partitions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/Rubber
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 0.5 dr.
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Screw Cap (Closed-top)
Altezza (sistema metrico) 28 mm
Certificazione/Conformità USP tipo I