Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Vials w/Attached PTFE-Faced/White Rubber Lined Closures
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.8 mL
2 mL
4 mL
5.5 mL
20 mL
40 mL
Altezza (sistema metrico):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
95 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
28 mm
Volume (sistema imperiale):
0.5 dr.
1 dr.
1.49 dr.
10.82 dr.
5.4 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 200
pezzi 288
pezzi 72
Descrizione
- Manufactured from amber 51 expansion borosilicate glass
- Closures with PTFE-faced/white rubber liners or white rubber liners
- Vials packaged in corrugated trays with partitions
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Rubber |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 4 mL |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 1 dr. |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Tipo di chiusura | Screw Cap (Closed-top) |
| Altezza (sistema metrico) | 38 mm |
| Vedi altri risultati |