Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew Thread Sample Vials with Attached PTFE-Faced/White Rubber Lined Caps
Packaged in corrugated trays with partitions
Marca:  DWK Life Sciences 60811B-3
Codice prodotto. 11852963
  • 385.00€ / pezzi 144
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Small case quantities
  • Manufactured from clear 33 expansion, borosilicate glass
  • Attached closed top black phenolic closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
A
Clear
Borosilicate Glass
Screw
Phenolic
65 mm
PTFE/Rubber
19 mm
12 mL
3.2 dr.
Screw Cap (Closed-top)