Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Clear Screw Thread Sample Vials with Unattached PTFE-Faced/White Rubber Lined Closures
Codice prodotto. 11852993
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
24 mL
Altezza (sistema metrico):
32 mm
45 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
18-400
20-400
8-425
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 11852993
Marca: DWK Life Sciences undefined
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Unattached closed top black phenolic closures
  • Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
  • Closures includes PTFE-faced/white rubber liners
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Classificazione A
Material (Liner) PTFE/Rubber
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 1 dr.
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Certificazione/Conformità ASTM Type I
Dimensione chiusura 13-425