Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Clear Screw Thread Sample Vials with Unattached PTFE-Faced/White Rubber Lined Closures
Unattached closed top black phenolic closures
284.00€ - 472.00€
Specifica
Colore chiusura | Black |
---|---|
Classificazione | A |
Material (Liner) | PTFE/Rubber |
Colore | Clear |
Materiale | Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11852993
|
DWK Life Sciences
60812B-1 |
4 mL | 15 mm | 45 mm | 13-425 |
322.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11872993
|
DWK Life Sciences
60812B1232 |
2 mL | 12 mm | 32 mm | 8-425 |
284.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11892993
|
DWK Life Sciences
60812B3 |
12 mL | 19 mm | 65 mm | 15-425 |
425.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11882993
|
DWK Life Sciences
60812B-2 |
8 mL | 17 mm | 60 mm | 15-425 |
379.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11803003
|
DWK Life Sciences
90Q60812B-4 |
16 mL | 21 mm | 70 mm | 18-400 |
472.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11813003
|
DWK Life Sciences
60812B-6 |
24 mL | 23 mm | 85 mm | 20-400 |
309.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
- Closures includes PTFE-faced/white rubber liners
Specifica
Black | |
PTFE/Rubber | |
Borosilicate Glass | |
Phenolic | |
ASTM Type I |
A | |
Clear | |
Screw | |
Screw Cap |