Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Erlenmeyer Flasks with Screw Caps
Plastic-coated for added safety
381.00€ - 698.70€
Specifica
Colore chiusura | Blue |
---|---|
Materiale chiusura | Polypropylene |
Descrizione | Reverse metric scale graduations |
Materiale | Borosilicate Glass |
Include | Clear pour rings |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11787979
|
DWK Life Sciences
KC26720-250 |
250 mL |
575.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11797979
|
DWK Life Sciences
KC26720-500 |
500 mL |
670.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11707989
|
DWK Life Sciences
KC267201000 |
1000 mL | |||||||
11717989
|
DWK Life Sciences
KC26720-2000 |
2000 mL |
381.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Plastic-coated for added safety
- KimCote™ plastic coating
- Large openings and GL 45 threaded closures for easy access and tight sealing
- Blue caps and clear pour rings included
- Marking spots and scales are durable white ceramic enamel
Specifica
Blue | |
Reverse metric scale graduations | |
Clear pour rings | |
Screw |
Polypropylene | |
Borosilicate Glass | |
White Ceramic Enamel Marking |