Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Screw-Thread N-51A Borosilicate Glass Sample Vials: With unattached Closed-Top Black Phenolic Caps with Rubber Liners
Low extractable Kimax N-51A glass
Marca:  DWK Life Sciences 60910L-12
Codice prodotto. 12743067
  • 335.00€ / pezzi 576
Spedizione stimata: 14-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate glass sample vials with caps
  • Caps are not attached
Compliance
Kimax N-51A glass conforms to ASTM Type 1, Class B requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
B
Clear
Borosilicate Glass
For general purpose
0.5 dr.
Screw Cap (Closed-top)
ASTM Type I
Rubber
12 mm
2 mL
Screw
Phenolic
35 mm