Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Microfiltration Assembly Component Parts
Components for Ultra-ware™ microfiltration assembly
137.00€ - 472.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultra-ware microfiltration assembly with PTFE-faced fritted glass support |
---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11893113
|
DWK Life Sciences
953777-0001 |
Support Base; 47mm | Fritted Glass |
472.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11887523
|
DWK Life Sciences
953801-0090 |
Support Base; 90mm | Glass |
432.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11883113
|
DWK Life Sciences
953776-0000 |
Glass Funnel | Glass |
273.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11803123
|
DWK Life Sciences
953753-0000 |
Aluminum Clamp | Aluminum |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-02-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Specifica
Ultra-ware microfiltration assembly with PTFE-faced fritted glass support |