Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ All-Glass Potter-Elvehjem Tissue Grinders
Designed for motor drive using 788000 Stirrer Adapter
143.00€
Specifica
Tolleranza (sistema imperiale) | 0.004 to 0.006 in. |
---|---|
Tolleranza (sistema metrico) | 0.00015 to 0.0002mm |
Materiale | Ground Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Designed for motor drive using 788000 stirrer adapter |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | All Glass Potter-Elvehjem tissue grinders |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16405890
|
DWK Life Sciences
885500-0022 |
0.27 oz., 8mL |
143.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- All-glass construction
- Clearance between pestles and tubes is 0.004 to 0.006 in.
- Replacement components are available and completely interchangeable
Specifica
0.004 to 0.006 in. | |
Ground Glass | |
All Glass Potter-Elvehjem tissue grinders |
0.00015 to 0.0002mm | |
Designed for motor drive using 788000 stirrer adapter |