Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatore tissutale Kontes™ Dounce
Codice prodotto. 10749155
Click to view available options
Capacità:
0.01 once, 0.5 ml
0.03 once, 1 ml
0.06 once, 2 ml
0.23 once, 7 ml
0.5 once, 15 ml
1.35 once, 40 ml
3.3 once, 100 ml
Tolleranza (sistema imperiale):
0.0005 to 0.0025 in.
0.0005 to 0.0055 in.
0.0008 to 0.0022 in.
0.001 to 0.003 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
1.4 in.
2.3 in.
3.4 in.
4.9 in.
6.1 in.
8.4 in.
9.1 in.
Pakningsstørrelse:
Pezzo
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10749155
Brand: DWK Life Sciences 8853000007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Designed for cellular work in which the nucleus remains intact after homogenization
Struttura interamente in vetro
Ordreinfo
Con due pestelli: grande (per riduzione campione iniziale) e piccolo (per formare l'omogenato finale)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tolleranza (sistema imperiale) 0.0008 to 0.0022 in.
Tolleranza (sistema metrico) Da 0.071 a 0.11 mm
Capacità (sistema imperiale) 0.23 once
Capacità (sistema metrico) 7 ml
Materiale Vetro
Product Type Omogeneizzatore tissutale Dounce
Da utilizzare con (applicazione) Ideato per lavori sulle cellule che richiedano un nucleo intatto dopo l'omogeneizzazione
Lunghezza (sistema imperiale) 4.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Capacità 0.23 once, 7 ml
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.