Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatore tissutale Kontes™ Dounce
Codice prodotto. 13406419
Click to view available options
Capacità:
0.01 once, 0.5 ml
0.03 once, 1 ml
0.06 once, 2 ml
0.23 once, 7 ml
0.5 once, 15 ml
1.35 once, 40 ml
3.3 once, 100 ml
Tolleranza (sistema imperiale):
0.0005 to 0.0025 in.
0.0005 to 0.0055 in.
0.0008 to 0.0022 in.
0.001 to 0.003 in.
Lunghezza (sistema imperiale):
1.4 in.
2.3 in.
3.4 in.
4.9 in.
6.1 in.
8.4 in.
9.1 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13406419
Marca: DWK Life Sciences 8853000001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for cellular work in which the nucleus remains intact after homogenization
Struttura interamente in vetro
Order Info
Con due pestelli: grande (per riduzione campione iniziale) e piccolo (per formare l'omogenato finale)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tolleranza (sistema imperiale) 0.0005 to 0.0025 in.
Tolleranza (sistema metrico) Da 0.06 a 0.13 mm
Capacità (sistema imperiale) 0.03 once
Capacità (sistema metrico) 1 ml
Materiale Vetro
Product Type Omogeneizzatore tissutale Dounce
Da utilizzare con (applicazione) Ideato per lavori sulle cellule che richiedano un nucleo intatto dopo l'omogeneizzazione
Lunghezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 88 mm
Capacità 0.03 once, 1 ml