missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Extraction Manifold Replacement Components

Codice prodotto. 11803143
Click to view available options
Tipo:
PTFE Gasket
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11803143

Marca: DWK Life Sciences 9538110000

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For extraction manifold.

  • For use with Kontes SPE Manifold Sets (971000-1047, -3047, or -6047)
  • Kontes SPE Glassware and Manifolds are specially designed as support systems for 47mm and 90mm dia. solid phase extraction disks to give you the highest possible recoveries of extracted analytes from your drinking water, surface water and waste water samples

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) Solid Phase Extraction Manifold
Tipo PTFE Gasket
Materiale PTFE
Dimensioni filtro (sistema imperiale) 1.85 in.
Dimensioni filtro (sistema metrico) 4.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 47 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato