Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Extraction Manifold Replacement Components
Codice prodotto. p-71524
Click to view available options
Tipo:
PTFE Gasket
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11803143
Marca: DWK Life Sciences 9538110000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For extraction manifold.
  • For use with Kontes SPE Manifold Sets (971000-1047, -3047, or -6047)
  • Kontes SPE Glassware and Manifolds are specially designed as support systems for 47mm and 90mm dia. solid phase extraction disks to give you the highest possible recoveries of extracted analytes from your drinking water, surface water and waste water samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Solid Phase Extraction Manifold
Tipo PTFE Gasket
Materiale PTFE
Dimensioni filtro (sistema imperiale) 1.85 in.
Dimensioni filtro (sistema metrico) 4.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 47 mm