Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Heavy Wall Filtering Flask
Provides mechanical strength under vacuum application
Marca:  DWK Life Sciences 617500-0003
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04000kg
Codice prodotto. 15374626
  • 146.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Outer joint: 24/40
  • Serrated hose connection: No. 2
Specifica
Specifica
3.34 in.
250 mL
7.48 in.
85 mm
0.93 cm
Borosilicate Glass
19 cm