Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Hybridization Tubes
Made of Type I, Class A borosilicate glass
329.00€ - 385.00€
Specifications
Certificazione/Conformità | USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A |
---|---|
Materiale chiusura | Polypropylene |
Dimensione chiusura | 45 mm |
Diametro (sistema imperiale) interno | 1.25 in. |
Diametro (sistema metrico) interno | 35 mm |
Product Code | Brand | Lunghezza (sistema metrico) | Include | Lunghezza (sistema imperiale) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Lunghezza (sistema metrico) | Include | Lunghezza (sistema imperiale) | Price | Quantity & Availability | |||
13470587
|
DWK Life Sciences
736500-3530 |
300 mm | 45mm polypropylene cap and replaceable silicone O-rings | 11.81 in. |
385.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15941542
|
DWK Life Sciences
736500-3515 |
150 mm | 45mm polypropylene cap and replaceable silicone 323 O-rings | 5.90 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
Made of Type I, Class A borosilicate glass
- Multiple blots can be hybridized in a single tube using nylon mesh sheets to separate the membranes (not included)
- Probe volumes are approximately 5mL per blot
- Use one 35 I.D. × 300 tube per standard rotator position or two 35 I.D. × 150mm tubes per clamp
Specifications
USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A | |
45 mm | |
35 mm | |
Screw | |
Hybridization Tube |
Polypropylene | |
1.25 in. | |
35 mm | |
Borosilicate Glass | |
Hybridization incubators with rotators |