Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ KimCote™ Heavy-Duty Serum Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4000 mL
9000 mL
Descrizione
- KimCote™ plastic coating for added safety in the event of breakage
- Autoclavable
- Ultra-clear and extremely durable
- Resistant to many common laboratory chemicals
- Unique texture provides non-slip handling, wet or dry
Specifica
Capacità | 135.2 oz., 4000mL |
Capacità (sistema metrico) | 4000 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 135.2 oz. |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 6.57 in. |
Materiale | Glass |
Altezza (sistema metrico) | 310 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 12.2 in. |
Materiale chiusura | Rubber |
Dimensione chiusura | No. 8 |