Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ NMR Pipets
Extended-tip NMR pipets for retrieving and adding sample in NMR tubes
Marca:  DWK Life Sciences 897085-0007
Codice prodotto. 11803153
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Extended-tip NMR pipets for retrieving and adding sample in NMR tubes
  • Available with 7 and 9 in. (17.7 and 23cm) tips for use with 7 and 9 in. long NMR tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass
100/Cs.
Extended Tip Pipet