Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ NMR Pipets
Extended-tip NMR pipets for retrieving and adding sample in NMR tubes
Marca:  DWK Life Sciences 897085-0009
Codice prodotto. 11864065
  • 265.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Extended-tip NMR pipets for retrieving and adding sample in NMR tubes
  • Available with 7 and 9 in. (17.7 and 23cm) tips for use with 7 and 9 in. long NMR tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass
100/Cs.
NMR Pipet