Learn More
DWK Life Sciences Pestello per pellet Kontes™ Pestle™
Codice prodotto. p-155789
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 ml
1.5 ml
Materiale:
CTFE/acciaio inox
Polipropilene
Include:
100 Microtubes
100 microprovette
senza microprovette
Senza Dnasi:
No
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 11898502
Marca: DWK Life Sciences 7495150000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la risospensione di granulato di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga
Pestello per pellet monouso
  • Scegliere materiali apirogeni autoclavabili in polipropilene o esenti da RNasi e DNasi (prodotti in condizioni di camera sterile M5.5 [Classe 10,000])
  • Disponibile con o senza 100 microprovette
  • Le microprovette hanno le stesse proprietà e sono confezionate singolarmente per garantirne la purezza
  • Lunghezza del pestello con punta, 7 cm (2.75 pollici)
Pestello per pellet riutilizzabile
  • Testa in polimero CTFE autoclavabile con stelo in acciaio inox
  • Lunghezza del pestello con punta, 6 cm (2.5 pollici) per misura da 0.5 ml; 14 cm (5.59 pollici) per misura da 1.5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Capacità (sistema imperiale) 0.05 once
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Materiale CTFE/acciaio inox
Product Type Pestello per pellet
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Per la risospensione di pellet di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga
Lunghezza (sistema imperiale) 0.55 in.
Senza Dnasi No
Include senza microprovette
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provetta per microcentrifuga da 500 μl e da 1.5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 14 mm
Lunghezza (sistema metrico) tubo 14 mm
Capacità 0.05 once, 1.5 ml