Learn More
DWK Life Sciences Vasche di sviluppo TLC rettangolari Kontes™ con coperchi
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Latch Lid
Nonslip
Standard
Profondità (sistema imperiale):
10.47 in.
10.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Molded glass tanks for development of any size TLC plate up to 20 x 20cm
- Tanks: K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
- Lids: K416181-0000, K416186-0000
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Nonslip |
| Materiale | Molded Glass |
| Tipo | Developing Tank |
| Forma | Rectangular |
| Dimensioni (L x P x A) | 4 x 11.75 x 10.75 in. (10.16 x 29.8 x 27 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.16 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11.75 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 29.8 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 10.75 in. |
| Vedi altri risultati |