Learn More
DWK Life Sciences Vasche di sviluppo TLC rettangolari Kontes™ con coperchi
Codice prodotto. 12776728
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Latch Lid
Nonslip
Standard
Profondità (sistema imperiale):
10.47 in.
10.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12776728
Marca: DWK Life Sciences 4161900000
Molded glass tanks for development of any size TLC plate up to 20 x 20cm
Molded glass tanks for development of any size TLC plate up to 20 x 20cm
  • Tanks: K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
  • Lids: K416181-0000, K416186-0000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di chiusura Latch Lid
Materiale Molded Glass
Tipo Developing Tank
Capacità 20 x 20 cm or four 5 x 20 cm Plates
Forma Rectangular
Dimensioni (L x P) 4 x 11.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.16 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 29.8 cm
Profondità (sistema imperiale) 10.75 in.
Profondità (sistema metrico) 27.3 cm