Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Tenbroeck Tissue Grinder
Hand or motor operation
135.00€
Specifica
Tolleranza (sistema imperiale) | 0.004 to 0.006 in. |
---|---|
Tolleranza (sistema metrico) | 0.1 to 0.15mm |
Product Type | Tenbroeck Tissue Grinder |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Materiale | Numero di stopper dell'apertura del pestello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Materiale | Numero di stopper dell'apertura del pestello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10596635
|
DWK Life Sciences
885000-0002 |
0.06 oz., 2mL | Ground Glass | 0 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Hand or motor operation
- All-glass construction
- Pestle is tooled for an appropriate sized single hole rubber stopper (sold separately)
- Can be motor driven at slow speeds by inserting the metal rod into the motor chuck
- Clearance between pestles and tubes is 0.1 to 0.15mm
Specifica
0.004 to 0.006 in. | |
0.1 to 0.15mm | |
Tenbroeck Tissue Grinder |