Learn More
DWK Life Sciences Adattatore per prelievo del solvente di filtrazione Ultra-Ware™ Kontes™
Converts Ultra-Ware filtration assemblies for inline filtration/degassing applications
Marca:  DWK Life Sciences 953906-0047
Codice prodotto. 12723676
  • 422.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Replace funnels with this adapter to support base in the same manner that funnels do
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PTFE