Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Open-Top PolypropyleneScrew Thread Closures with Bonded White PTFE Liners
Intended for single-use injection
745.00€
Specifica
Material (Liner) | PTFE |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11833043
|
DWK Life Sciences
73814WH8425 |
White |
745.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11823043
|
DWK Life Sciences
73814BL9425 |
Blue |
745.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11813043
|
DWK Life Sciences
73814BK13425 |
Black |
745.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Manufactured using the highest quality raw materials
- Designed for an ideal fit with Kimble Chase autosampler vials
- Pre-assembled caps and septa minimizes contamination due to handling
Specifica
PTFE | |
Polypropylene | |
Autoclavable |