Learn More
DWK Life Sciences Provette per centrifuga a fondo conico in vetro: Capacità 15 ml
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 125
Descrizione
- With conical shaped bottom
- Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP, ASTM E 438 |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Dimensioni filo | 15-415 |
| Forma | Conico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 126 mm |
| Forma del fondo | Profilo conico |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Diametro (sistema metrico) | 17 mm |
| Vedi altri risultati |