Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes: 15 mL Capacity
Codice prodotto. 11888452
Click to view available options
Monouso:
Reusable
Single-use
Graduazioni:
0.1 mL
Permanent Red, 0.1 mL
Lunghezza (sistema metrico):
118 mm
126 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 125
Codice prodotto. 11888452
Marca: DWK Life Sciences 4560015_OLD
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Withstand centrifugation up to 2980 RCF
  • With conical shaped bottom
  • Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione To contain
Certificazione/Conformità USP, ASTM E 438
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Monouso Reusable
Materiale Borosilicate Glass
Materiale rivestimento interno PTFE
Dimensioni filo 15-415
Tolleranza 0 to 0.2mL in ±0.05mL, >0.2 to 1mL in ±0.1mL, >1 to 3mL in ±0.15mL, >3mL in ±0.2mL
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Writing Area Marking Spot
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduazioni 0.1 mL
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 2980 x g