Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Individually-Wrapped Plastic Serological Pipets
Codice prodotto. 16408975 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Graduazioni negative:
0.3 mL
2 mL
3 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Codice prodotto. 16408975
Marca: DWK Life Sciences 569005110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Irradiation sterilized and suitable for tissue culture work.
  • Have uniform pulled or molded tips and beveled or molded top ends with cotton plugging
  • Two rings near top denote that small amount remaining in tip after delivery must be blown out and added to main volume delivered
  • 5mL size now has two-piece design
  • Color-coded packaging makes choosing correct pipet size quick and accurate
  • Calibrated “To Deliver” to tip
Order Info
Paper/plastic individual wraps overpacked in dispensing shelf packs
Compliance
Designed from ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Yes
Calibrato Yes
Certificazione/Conformità ASTM E934
Diametro (sistema metrico) esterno 1.5 mm
Materiale Plastic
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.1 mL
Graduazioni negative 2 mL
Quantità 50/Pk., 200/Cs.
Tolleranza ±0.1 mL
Tipo di imballaggio Individually Wrapped
Volume (sistema imperiale) 0.16 oz.
Colore Blue
Volume (sistema metrico) 5 mL
Tipo Pipetta sierologica