Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Polystyrene Serological Pipets in Canister
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Calibrated to deliver to the tip
- Features two rings near the top
- Irradiation sterilized
- Printed with chemically resistant organic black ink
Specifica
Specifica
| Spina aspiratore | Yes |
| Materiale | Plastic |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | For tissue culture work, mass testing and serological work |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.01 mL |
| Graduazioni negative | 0.3 mL |
| Quantità | 500/Cs. |
| Tolleranza | ±0.02 mL |
| Tipo di imballaggio | Canister |
| Vedi altri risultati |