Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Polystyrene Serological Pipets in Canister
Codice prodotto. p-3208040 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 16448955
Marca: DWK Life Sciences 5670011100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For mass testing and serological work.
  • Calibrated to deliver to the tip
  • Features two rings near the top
  • Irradiation sterilized
  • Printed with chemically resistant organic black ink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Yes
Materiale Plastic
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) For tissue culture work, mass testing and serological work
Graduato
Graduazioni 0.01 mL
Graduazioni negative 0.3 mL
Quantità 500/Cs.
Tolleranza ±0.02 mL
Tipo di imballaggio Canister
Volume (sistema imperiale) 0.03 oz.
Volume (sistema metrico) 1 mL
Tipo Pipetta sierologica