Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Sample Vials with PTFE Closure
Codice prodotto. p-205090
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4.0 mL
8.0 mL
16.0 mL
Volume (sistema imperiale):
1 dr.
2.16 dr.
4.32 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 17759774
Marca: DWK Life Sciences 60940A16
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cylindrical shape provides solid balance. Flat bottom facilitates free-standing capability.
  • Vial top has a screw thread finish
  • Supplied with attached foam-backed, PTFE-lined urea closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione A
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 21 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 16.0 mL
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 4.32 dr.
Materiale chiusura PTFE
Tipo di chiusura Screw Cap (Closed-top)
Altezza (sistema metrico) 72 mm
Certificazione/Conformità ASTM Type I, Class A