Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™-51 Brand Reusable Class B Mohr (Measuring) Pipets
Codice prodotto. 15252676
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
10 mL
Colore:
Orange
White
Tolleranza:
±
±0.005 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Codice prodotto. 15252676
Marca: DWK Life Sciences 37020110
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Rugged construction
  • Intended for chemical laboratory work—tip openings are smaller than usually desired for clinical laboratory operations
  • Permanent brown, graduated scale fused into uniform bore tubing ending above taper
  • Color coded by size for ease in sorting
  • Tempered tips
  • Calibrated “To Deliver”
Compliance
Designed from ASTM™ E 1293, Class B, Style 1 requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E438, USP Type I, Class B
Classe B
Materiale Borosilicate Glass
Graduato
Graduazioni 0.01 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Tolleranza ±0.005 mL
Volume (sistema imperiale) 0.003 oz.
Colore White
Volume (sistema metrico) 0.1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Tipo Graduated Pipet, Type 1
Monouso Reusable