Learn More
DWK Life Sciences Provette per centrifuga a fondo conico in vetro: Capacità 10 ml
Codice prodotto. p-4909401
Click to view available options
Monouso:
Reusable
Materiale:
Borosilicate Glass
Heavy-duty Kimax Glass
Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Tipo di chiusura:
Not Included
Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 125
pezzi 6
Codice prodotto. 11828462
Marca: DWK Life Sciences 7378510
Edge
Provette idonee alla centrifugazione fino a 2980 RCF. Le provette per centrifuga a fondo conico in vetro KIMAX™ sono incapsulate con plastica termoretraibile in vassoi modulari per l'igiene e la sicurezza. Prodotte in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili a espansione 51.
Provette idonee alla centrifugazione fino a 2980 RCF. Le provette per centrifuga a fondo conico in vetro KIMAX™ sono incapsulate con plastica termoretraibile in vassoi modulari per l'igiene e la sicurezza. Prodotte in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili a espansione 51.
  • Fondo di forma conica
  • Provette in vetro borosilicato, requisiti conformi alle specifiche ASTM E438, Tipo I, Classe A o B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Nessuno
Certificazione/Conformità USP, ASTM E 438
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Monouso
Materiale Vetro borosilicato
Dimensioni filo 15-415
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 114 mm
Forma del fondo Profilo conico
Tipo di chiusura Not Included
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Graduated Nessuno
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 2980 xG