Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Reusable Borosilicate Glass Tubes with Plain End
Codice prodotto. 11302510
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6 mm
25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
150 mm
Capacità (sistema metrico):
0.7 mL
55 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 288
pezzi 720
Codice prodotto. 11302510
Marca: DWK Life Sciences 45060650
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Without marking spot
  • Culture tubes made from KG-33 glass feature fire-polished top rim and uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance
  • Designed from ASTM™ specification E982, Type IV requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E982, Type IV
Tipo di design Plain
Capacità (sistema metrico) 0.7 mL
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Materiale Borosilicate Glass
Tipo di etichetta None
Diametro (sistema metrico) 6 mm
Product Type Reusable Glass Tube