Learn More
Kimble™ Becher di Griffin bassi Kontes™
Codice prodotto. 10798985
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1500 ml
2000 ml
Intervallo di graduazione:
Da 200 a 1400 ml
Da 200 a 2000 ml
Incrementi:
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 4
Codice prodotto. 10798985
Marca: Kimble™ 140001500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed with a thick, slightly flared, beaded top, Kimble™ Low-form Griffin Beakers with Spout have excellent pouring characteristics and a uniform sidewall and bottom thickness design that renders them suitable for use on a hotplate.
  • Matte finish marking area for use with an ordinary pencil
  • Easy-to-read white graduated scale for measuring and/or mixing liquids
  • Design meets ASTM Specification E960, Type I requirements
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±5%
Capacità (sistema imperiale) 50.72 oz.
Diametro (sistema imperiale) esterno 4.72 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 12 cm
Capacità (sistema metrico) 1500 ml
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (applicazione) Per la misura e la miscelazione di liquidi
Intervallo di graduazione Da 200 a 1400 ml
Altezza (sistema imperiale) 6.49 in.
Altezza (sistema metrico) 16.5 cm
Include Beccuccio
Incrementi 100 ml
Tipo di etichetta Marcatura opaca resistente
Quantità Confezioni singole
Tipo Becher
Graduated
Certificazione/Conformità ASTM E960
Scale Doppia graduazione bianca
Stile Griffin