Learn More
Kimble™ Becher di Griffin bassi Kontes™
Designed with a thick, slightly flared, beaded top, Kimble™ Low-form Griffin Beakers with Spout have excellent pouring characteristics and a uniform sidewall and bottom thickness design that renders them suitable for use on a hotplate.
157.08€ - 253.00€
Specifica
Accuracy | ±5% |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | For Measuring and Mixing Liquids |
Include | Spout |
Tipo di etichetta | Durable Matte Marking |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Intervallo di graduazione | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Intervallo di graduazione | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10798985
|
Kimble™
14000-1500 |
1500 ml | Da 200 a 1400 ml | 100 ml |
253.00€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 09-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11736333
|
Kimble™
14000-2000 |
2000 ml | Da 200 a 2000 ml | 100 ml |
215.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11726333
|
Kimble™
14000-1500 |
1500 ml | Da 200 a 1400 ml | 100 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Matte finish marking area for use with an ordinary pencil
- Easy-to-read white graduated scale for measuring and/or mixing liquids
- Design meets ASTM Specification E960, Type I requirements
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass
Specifica
±5% | |
For Measuring and Mixing Liquids | |
Durable Matte Marking | |
Yes | |
Dual White Scale |
Borosilicate Glass | |
Spout | |
Beaker | |
ASTM E960 |