Learn More
DWK Life Sciences Pestello per pellet Kontes™ Pestle™ per microprovette
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
Materiale:
Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
Polypropylene
RNase-, DNase-, pyrogen-free
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Descrizione
For use with Pellet Pestle
- Choose autoclavable polypropylene or RNase-, DNase-, pyrogen-free material (manufactured under M5.5 [Class 10,000] cleanroom conditions)
- Individually wrapped
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blue |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.05 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Product Type | Microtube |
| Senza Dnasi | Yes |
| Capacità | 0.05 oz., 1.5mL |