Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem Tissue Grinders
With serrated PTFE pestle and graduated tube
Marca:  DWK Life Sciences 885510-0021
Codice prodotto. 17730888
  • 150.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
With serrated PTFE pestle and graduated tube
  • Radial serrations on the lower portion of PTFE pestle deliver homogenate into cylindrical portion of tube
  • Stainless-steel pestle shaft
  • Graduations fused into the glass tube
  • Tubes and pestles are interchangeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
21
6mm
10 mL
1 to 9mL
213mm
128mm
0.23 in.
0.33 oz.
Pestle and graduated tube
8.38 in.
5.03 in.
0.33 oz., 10mL