Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Round Bottom Three Neck Heavy Wall Distilling Flasks
With outer joints
Marca:  DWK Life Sciences 606000-1424
Codice prodotto. 17315409
  • 175.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-10-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Vertical side necks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5.11 in.
Borosilicate Glass
Vertical
24/40 Center, 24/40 side
130 mm
1000 mL
Standard taper outer joint
3
Round
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Round Bottom Three Neck Heavy Wall Distilling Flasks > Capacity: 1000mL, Joints: 24/40, 24/40, Diameter: 130mm